Learn More
Cytiva Membrane hydrophile Whatman™ Nuclepore
Membranes hydrophiles en polycarbonate poreux Nuclepore avec tailles de pores extrêmement précises définies dans la gamme de sous-micron
61.85€ - 445.00€
Spécification
Matériau | Polycarbonate |
---|---|
À utiliser avec (application) | Dosages biologiques, biologie cellulaire, analyse environnementale, microscopie, cytologie, parasitologie, certaines analyses de l’air et de l’océanographie |
Type | Membrane hydrophile Nuclepore |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16675675
|
Cytiva
10418701 |
13 mm | 1 μm |
61.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16685675
|
Cytiva
10418704 |
19 mm | 1 μm |
75.28€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16605685
|
Cytiva
10418712 |
47 mm | 1 μm |
164.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16311426
|
Cytiva
10417506 |
25 mm | 8 μm |
89.45€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16321426
|
Cytiva
10417512 |
47 mm | 8 μm |
155.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16675665
|
Cytiva
10418401 |
13 mm | 10 μm |
89.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16685665
|
Cytiva
10418406 |
25 mm | 10 μm |
87.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16695665
|
Cytiva
10418412 |
47 mm | 10 μm |
152.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16615675
|
Cytiva
10418501 |
13 mm | 12 μm |
78.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16625675
|
Cytiva
10418506 |
25 mm | 12 μm |
76.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16635675
|
Cytiva
10418512 |
47 mm | 12 μm |
124.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16615685
|
Cytiva
10418718 |
90 mm | 1 μm |
176.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16635685
|
Cytiva
10418739 |
293 mm | 1 μm |
445.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16645665
|
Cytiva
10418301 |
13 mm | 2 μm |
61.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16645685
|
Cytiva
10418806 |
25 mm | 2 μm |
87.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16655685
|
Cytiva
10418812 |
47 mm | 2 μm |
164.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16655665
|
Cytiva
10418306 |
25 mm | 3 μm |
87.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16665665
|
Cytiva
10418312 |
47 mm | 3 μm |
185.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Matériau poreux offrant une porosité extrêmement précise et une forte densité de pores
- Traitement au PVP pour les rendre hydrophiles
- Faible taux de substances extractibles, qui réduit le risque de contamination de l’échantillon
- Grande résistance aux substances chimiques
- Bonne stabilité thermique
- Cendre faible, homogène
- Faibles tares
- Surface de la membrane lisse et plane pour une bonne visibilité des particules
Applications :
- Dosages biologiques
- Biologie cellulaire
- Analyses environnementales
- Microscopie
- Cytologie
- Parasitologie
- Certaines analyses de l’air et de l’océanographie
Spécification
Polycarbonate | |
Dosages biologiques, biologie cellulaire, analyse environnementale, microscopie, cytologie, parasitologie, certaines analyses de l’air et de l’océanographie | |
Membrane hydrophile Nuclepore |