Learn More
Cytiva Membrane hydrophile Whatman™ Nuclepore
Membranes hydrophiles en polycarbonate poreux Nuclepore avec tailles de pores extrêmement précises définies dans la gamme de sous-micron
Marque:  Cytiva 10418806
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Code produit. 16645685
  • 87.70€ / 100 pièces
Expédition estimée: 14-08-2024
Description
  • Matériau poreux offrant une porosité extrêmement précise et une forte densité de pores
  • Traitement au PVP pour les rendre hydrophiles
  • Faible taux de substances extractibles, qui réduit le risque de contamination de l’échantillon
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • Bonne stabilité thermique
  • Cendre faible, homogène
  • Faibles tares
  • Surface de la membrane lisse et plane pour une bonne visibilité des particules
Applications :
  • Dosages biologiques
  • Biologie cellulaire
  • Analyses environnementales
  • Microscopie
  • Cytologie
  • Parasitologie
  • Certaines analyses de l’air et de l’océanographie
Spécification
Spécification
Polycarbonate
Dosages biologiques, biologie cellulaire, analyse environnementale, microscopie, cytologie, parasitologie, certaines analyses de l’air et de l’océanographie
Membrane hydrophile Nuclepore
2 μm
100/paquet
25 mm