Learn More
Cytiva Membrane hydrophile Whatman™ Nuclepore
Membranes hydrophiles en polycarbonate poreux Nuclepore avec tailles de pores extrêmement précises définies dans la gamme de sous-micron
Marque:  Cytiva 10418412
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Code produit. 16695665
  • 152.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 19-09-2024
Description
  • Matériau poreux offrant une porosité extrêmement précise et une forte densité de pores
  • Traitement au PVP pour les rendre hydrophiles
  • Faible taux de substances extractibles, qui réduit le risque de contamination de l’échantillon
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • Bonne stabilité thermique
  • Cendre faible, homogène
  • Faibles tares
  • Surface de la membrane lisse et plane pour une bonne visibilité des particules
Applications :
  • Dosages biologiques
  • Biologie cellulaire
  • Analyses environnementales
  • Microscopie
  • Cytologie
  • Parasitologie
  • Certaines analyses de l’air et de l’océanographie
Spécification
Spécification
Polycarbonate
Dosages biologiques, biologie cellulaire, analyse environnementale, microscopie, cytologie, parasitologie, certaines analyses de l’air et de l’océanographie
Membrane hydrophile Nuclepore
10 μm
100/paquet
47 mm