Learn More
Cytiva Membrane hydrophile Whatman™ Nuclepore
Membranes hydrophiles en polycarbonate poreux Nuclepore avec tailles de pores extrêmement précises définies dans la gamme de sous-micron
Marque: Cytiva 10418704
64.22 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Description
- Matériau poreux offrant une porosité extrêmement précise et une forte densité de pores
- Traitement au PVP pour les rendre hydrophiles
- Faible taux de substances extractibles, qui réduit le risque de contamination de l’échantillon
- Grande résistance aux substances chimiques
- Bonne stabilité thermique
- Cendre faible, homogène
- Faibles tares
- Surface de la membrane lisse et plane pour une bonne visibilité des particules
Applications :
- Dosages biologiques
- Biologie cellulaire
- Analyses environnementales
- Microscopie
- Cytologie
- Parasitologie
- Certaines analyses de l’air et de l’océanographie
Spécification
Polycarbonate | |
Dosages biologiques, biologie cellulaire, analyse environnementale, microscopie, cytologie, parasitologie, certaines analyses de l’air et de l’océanographie | |
Membrane hydrophile Nuclepore |
1 μm | |
100/paquet | |
19 mm |