Learn More
Cytiva Filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, de grade GF/A
Combinent grande capacité de charge et rétention des particules fines. Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, de qualité GF/A, conviennent parfaitement à la détermination gravimétrique de particules en suspension dans l’air, au prélèvement de fumée et aux méthodes d’absorption dans la surveillance de la pollution de l’air.
Brand: Cytiva 1820-047
50.87 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Additional Details : Poids : 0.01800kg
Description
Combinent grande capacité de charge et rétention des particules fines.Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, de qualité GF/A, conviennent parfaitement à la détermination gravimétrique de particules en suspension dans l’air, au prélèvement de fumée et aux méthodes d’absorption dans la surveillance de la pollution de l’air.
Les filtres en microfibre de verre Whatman sans liant présentent une faible résistance à l’écoulement de liquides et une forte capacité de charge des particules. Ces filtres peuvent être utilisés à des températures pouvant atteindre 500ºC. La structure capillaire fine des filtres en fibre de verre peut absorber de grandes quantités d’eau, ce qui permet de réaliser des tests ponctuels et des méthodes de comptage par scintillation liquide.Les filtres en microfibre de verre sont principalement utilisés dans des applications, telles que le contrôle de la qualité de l’air ou de l’eau. Ils peuvent être utilisés comme préfiltres pour les membranes.
- Débit élevé
- Capacité de charge élevée
- Surveillance des effluents de pollution de l’eau
- Filtration de l’eau, des algues, des cultures bactériennes
- Analyses de denrées alimentaires
- Filtration de protéines
- Radio-immunodosage de β-émetteurs faibles
Specifications
Les filtres en microfibre de verre de qualité GF/A Whatman du groupe GE offrent une rétention des particules fines. Les filtres GF/A conviennent aux applications de mesure des paramètres de qualité de l’eau et de filtration de l’air. | |
Verre borosilicaté | |
13 s / 100 ml | |
Grade GF/A | |
Rond | |
500°C | |
260 μm | |
143 ml/min | |
47 mm |
Rond | |
1,6 μm | |
Utilisés pour la filtration en laboratoire polyvalente haute efficacité, notamment la surveillance de la pollution des eaux des effluents, pour la filtration de l’eau, les analyses de denrées alimentaires, la filtration de protéines et le radio-immunodosage d’émetteurs β faibles. | |
100 pièces | |
932°F | |
0,01 in | |
Filtre de rétention des particules fines | |
1,8 in |
Safety and Handling
- FILTER GLASS CIRCLE
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Precautionary Statement
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 100% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.