Learn More
Cytiva Clippings poudre sans cendres Whatman™
Améliorez la vitesse de filtration en coagulant les précipités ou les suspensions afin de former une couche de préfiltre de rétention sur le dessus du papier filtre normal.
Marque:  Cytiva 1703-050
Code produit. 11909347
  • 101.00€ / 500g
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Améliore la vitesse de filtration en coagulant les précipités ou les suspensions afin de former une couche épaisse de préfiltre de rétention sur le dessus du papier filtre normal.
  • Améliorez la vitesse de filtration en coagulant les précipités ou les suspensions afin de former une couche de “préfiltre” de rétention sur le dessus du papier filtre normal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Teneur en cendres : 0,015%
500 g
Clippings poudre sans cendres
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Cytiva Clippings poudre sans cendres Whatman™ > 500 g