Learn More
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 12K
Plate-forme de PCR en temps réel hautement flexible et complète qui exploite le meilleur de la technologie en temps réel d’Applied Biosystems en un seul instrument. Comprend des blocs faciles à modifier pouvant accueillir des plaques OpenArray™, des cartes d’essai TaqMan™, des plaques à 384 puits, à 96 puits et à 96 puits FAST.
Marque: Applied Biosystems™ A27566
Description
Le logiciel intuitif du système QuantStudio™ 12K, la configuration facile de l’écran tactile, l’intégration de l’automatisation, l’échange de blocs sans effort et les composants OpenArray™ faciles à utiliser sont conçus pour vous permettre de démarrer immédiatement et les temps de manipulation. Planifiez l’avenir et gagnez du temps, de l’argent et de l’espace dans votre laboratoire grâce à l’instrument qPCR tout-en-un permettant une large gamme d’applications avec un rendement maximal.
- Comprend cinq blocs interchangeables : Les blocs QuantStudio™ 12K peuvent accueillir 96 puits, 96 puits FAST, 384puits, les cartes d’essai TaqMan™ et les plaques OpenArray™, pour une mise à l’échelle sans effort de 1 jusqu’à 12 000 points de données en un seul cycle. Augmentez le rendement à mesure que vous avancez dans votre recherche, en utilisant un seul instrument. Dès que vous commencez votre projet, commencez par des expériences de format à 96 puits, puis augmentez le rendement pour obtenir les réponses statistiquement significatives dont vous avez besoin. De plus, vous pouvez facilement valider et filtrer vos cibles d’intérêt avec un panel de gènes sélectionnés en utilisant de nouveaux formats tels que les cartes d’essai TaqMan™ et les plaques OpenArray™.
- Compatible avec une gamme complète de dosages TaqMan™ : Le système QuantStudio™ 12K est optimisé pour permettre l’utilisation de données propres et transparentes pour tous les dosages TaqMan™ pouvant être utilisés dans une large gamme d’applications, notamment l’expression génétique, le microARN et les petits ARN non codants, le génotypage SNP, l’analyse des protéines, le décalage thermique des protéines, la fusion haute résolution, la variation du nombre de copies et la détection des pathogènes. • Fournit un commutateur transparent de qPCR à PCR numérique : Augmentez la précision et la sensibilité de votre expérience d’acides nucléiques en passant du mode qPCR au mode PCR numérique à l’aide des kits de PCR numérique QuantStudio™ et du logiciel DigitalSuite™ avec le bloc QuantStudio™ OpenArray™. • Offre la tranquillité d’esprit : Partez tôt le vendredi et le moniteur fonctionne à partir de la maison, en sachant que le système peut stocker en toute sécurité plus de 100 cycles. • Système amélioré OptiFlex™ : S’appuyant sur la technologie exclusive d’Applied Biosystems, le système amélioré OptiFlex™ offre une meilleure détection de fluorescence pour une analyse précise et sensible des données nécessaires à la collecte de 12 000 points de données en un seul cycle.
- Couverture et rendements d’échantillons sans précédent : Le format OpenArray™ accélère la validation et la sélection génomiques, pour conduire plus de 150 000 points de données par jour de travail, ce qui permet à la plupart des projets d’être réalisés en plusieurs jours au lieu de plusieurs semaines.
- Flux de travail simple OpenArray™ : Les plaques QuantStudio™ Open Array™ arrivent dans un boîtier pour faciliter leur manipulation et garantir une qualité optimale des données lors du chargement des échantillons à l’aide du système AccuFill™. Chargez facilement quatre grilles dans l’instrument QuantStudio™ 12K pour atteindre plus de 12 000 points de données. Le logiciel intégré de suivi des échantillons vous permet de suivre facilement vos échantillons tout au long de votre projet.
- Systèmes intégrés d’analyse et de qualité : Une nouvelle interface tactile intuitive et une fonction de calendrier intégrée permettent de programmer le temps d’utilisation sur l’instrument. Des logiciels d’analyse supplémentaires tels que DigitalSuite™ v1.0, ExpressionSuite v1.0 et Genotyper v1.1 sont disponibles pour vous aider à analyser des centaines de cibles et d’échantillons et à atteindre la puissance statistique dont vous avez besoin.
- Fusion par haute résolution (HRM) : Grâce aux protocoles et aux étalonnages intégrés de MeltDoctor™, vous pouvez consacrer moins de temps à l’optimisation l’exécution mais davantage de temps à la personnalisation de vos résultats. Définissez le nombre de variantes que vous souhaitez voir en modifiant rapidement les paramètres d’analyse.
Spécification
PC (tour) | |
96 | |
73,8 cm | |
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) | |
4°C à 99,9°C | |
QuantStudio 12K Flex | |
0,1 ml (96 puits FAST) | |
FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5 | |
FAST à 96 puits |
0,25°C | |
Écran tactile | |
50,5 cm | |
67,2 cm | |
3,0°C/s | |
Système Optiflex amélioré, voyant LED blanc | |
OpenArray : Couplé, 4 émissions , 4 excitations ; tous les autres blocs : Découplé, 6 émissions, 6 excitations | |
69 kg |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.