Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons PCR plats, barrettes de 12
Barrettes de bouchons bombés pour applications PCR à utiliser avec les plaques PCR à 96 puits et les barrettes de tubes Thermo Scientific.
Marque:  Thermo Scientific™ AB0850
24.15 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12154681
  • 52.50€ / 80 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Assurez une bonne étanchéité sur toutes les barrettes de tubes PCR et plaques PCR à 96 puits avec les barrettes de bouchons plats pour PCR Thermo Scientific™ moulés avec précision.
Points clés
  • Conviennent à une utilisation avec toutes les plaques PCR à 96 puits ainsi que les barrettes de tubes à profil standard bas
  • Grandes languettes aux extrémités pour le détachement (barrettes de 12 uniquement)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Naturel
Polypropylène
80 bouchons à barrettes
Bouchon plat, barrette de 12 bouchons
Certifié exempt d’ADN/RNase
80 strips
Thermocycleur
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouchons PCR plats, barrettes de 12 >