Learn More
Fisherbrand™ Protections bêta
Protection contre les rayonnements Cleaver Scientific pour une protection contre les rayons bêta.
Marque:  Fisherbrand™ CSR-S1T
Code produit. 12367177
  • 356.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Écran de protection bêta - Petit angle fixe de 15° - Base incurvée 30 x 45 cm
  • Fournis en petite, moyenne et grande tailles et avec une base incurvée d’une profondeur de 15 cm pour une utilisation avec des plateaux de sécurité ou une base plate de 30x30 cm comme protection sous paillasse
  • Une gamme d’angles offre une maniabilité accrue, tandis que l’acrylique optique transparent facilite la visualisation
  • Écrans de protection contre les rayonnements Cleaver Scientific pour la protection contre les rayons bêta, écran de protection, angle de 15 degrés fixe, base incurvée, dimensions 450 (h) x 300 (l) x 150 (p) mm
Spécification
Spécification
Angle de 15deg;
Écran de protection bêta
Nom du produit
Fisherbrand™ Protections bêta > Angle : 15°