Learn More
Eppendorf™ Récipient de pesée
Marque:  Eppendorf™ 3113808003
25.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10657714
  • 25.60€ / 3 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Récipient de pesée
À utiliser avec le kit d’étalonnage
15 mm
Nom du produit
Eppendorf™ Récipient de pesée > Diamètre : 15 mm