Learn More
Welch™ Clapet à bille manuel
Utilisez ces vannes à deux voies dans une grande variété d’applications à haute pression. Les clapets à bille manuels Welch Ilmvac™ offrent un débit illimité qui ne permet aucune restriction de passage de produit dans la vanne.
Marque:  Welch™ 700048
Code produit. 10576122
  • 230.88€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Clapet à bille à deux voies, DN 25
  • Laiton nickelé
  • Fonctionnement manuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Applications à haute pression
1/boîte
Clapet à bille
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Welch™ Clapet à bille manuel > Type de produit : Clapet à bille