Learn More
Ebro Electronic™ Sondes à tige thermocouple
sondes à tige pour la mesure de la température de l'air, des fours, des fluides et des gaz.
Marque:  Ebro Electronic™ 1341-0607
Code produit. 10464473
  • 127.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Thermocouple K inox standard avec fiche Lemo
• Sonde à fixer directement au boîtier
• Thermocouple
• Sonde à usage général ATEX +1000°C
• φ 3 x 185mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
RoHS Directive 2011/65/EU
Single-use
15 mm
220 mm
Metal
TPN 140
0.24 kg
1100°C
-40 °F to +2012 °F
TFN 520
15 mm
3 mm
Measurement of air, oven, fluids and gas temperatures
Totale ou partielle
185 mm
4 sec.
Tige NiCrNi
Sonde immergeable
-40°C
-40°C à +1100°C
DIN CEI 584, classe 2
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Ebro Electronic™ Sondes à tige thermocouple > Diamètre (sonde) : 3 mm