Learn More
Eppendorf™ Récipient de pesée
Marque:  Eppendorf™ 3113807007
30.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10025833
  • 30.92€ / 3 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Récipient de pesée
À utiliser avec le kit d’étalonnage
24 mm
Nom du produit
Eppendorf™ Récipient de pesée > Diamètre : 24 mm