Learn More
Kolmi Hopen™ Blouse d’isolement étanche revêtue de polyéthylène
Click to view available options
Blouse d’isolement étanche revêtue de polyéthylène ; Type de fermeture : Attache ; Couleur : Bleu ciel ; Jetable : oui ; matériel : Polypropylène, polyéthylène ; Taille : XL
Description
- Grande ouverture pour le passage de la tête
- Technologie brevetée “Flexneck” avec double élastique
- Manches longues avec trous de pouce qui couvrent entièrement les poignets
- Conception imperméable pour protéger les professionnels de santé et les patients des infections croisées
Spécification
Spécification
Dimensions | XL |
À utiliser avec (application) | Médical |
Sexe | Unisex |
Nbre de poches | None |
Type de produit | General Purpose Gown |
Matériau | Polypropylène, polyéthylène |
Couleur | Bleu ciel |
Type de bouchon | Lacet au dos |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kolmi Hopen™ Blouse d’isolement étanche revêtue de polyéthylène >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu