Learn More
Tempshield™ Gants Cryo-Grip™ étanches Code produit.: 16022252
Expédition estimée: 18-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Tempshield™ Gants Cryo-Grip™ étanches
Product Code. 16022252
Poignet, S
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Modèle:
Mi-longs
Poignet
Dimensions:
S
M
L
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 16022252
Marque: Tempshield™ PCGWRSWP
Quantité Prix
1 398.00€ / 1 paire
20 278.60€ / 1 paire
5 358.20€ / 1 paire
10 318.40€ / 1 paire
Expédition estimée: 18-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Les gants étanches Cryo-Grip™ offrent une dextérité et une protection supérieures en cas de travaux avec de l’azote liquide. Leur conception multi-couches permet un niveau maximum de protection thermique et la doublure intérieure thermique fait disparaître l’humidité des mains, tout en maintenant le confort sur de longues périodes.
  • Paume de préhension pour une meilleure dextérité en cas de manipulation des petits objets
  • La doublure sans coutures 100 % étanche et fin assure une protection contre les éclaboussures et les fuites
  • Niveau élevé de protection thermique en cas d’exposition à des liquides cryogéniques
  • Pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C
  • EPI catégorie III : EN 511, EN 388, EN 420
Specifications
Certifications / conformité (Europe) CE Cat. III, EN 511, EN 388, EN 420
Couleur Rose
Type de produit Gants cryogéniques
Dimensions S
Modèle Poignet
Temperature (Metric) Max -196°C
À utiliser avec (application) Manipulation de petits objets ou échantillons stockés ou durcis dans des liquides cryogéniques, distribution / transfert de liquides cryogéniques, récipients cryogéniques ouverts avec possibilité d’exposition à des liquides ou à des éclaboussures
Séries Tempshield™ Cyro-Protection™
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Tempshield™ Gants Cryo-Grip™ étanches >