Learn More
Lab Armor™ Bain à microbilles sans eau
Faible entretien et alternative écologique aux bains-marie.Ces bains-marie sans eau utilisent des microbilles métalliques plutôt que de l’eau, ce qui garantit une uniformité de température exceptionnelle.
Marque:  Lab Armor™ 10122-05
2519.72 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15311296
  • 2470.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Entretien minimum
  • Respectueux de l’environnement - les microbilles sont recyclables
  • 50 % de consommation d’électricité en moins
  • Pas besoin de germicides
  • Les microbilles maintiennent les choses en place, éliminant ainsi le besoin de portoirs et de poids
  • Le bain est toujours prêt, ce qui élimine les temps de préchauffage
  • Fonctionnement plus sûr que les bains d’huile
  • L’oxyde d’aluminium sec, inerte et non toxique assure un fonctionnement sans danger lors de la vidange, du nettoyage et du remplissage
  • Les microbilles ont une conductivité thermique élevée : ±180°C
  • Les microbilles mesurent 5 à 8 mm de diamètre.
Remarque : les microbilles ne sont pas fournies ; elles sont vendues séparément.
Spécification
Spécification
Bain à microbilles sans eau
5 L
Chauffage d’une variété d’échantillons et de récipients, y compris des plaques multipuits, des boîtes de Pétri et des récipients à échantillons ouverts sur le dessus dans n’importe quel angle. Les microbilles peuvent également être utilisées dans un récipient pour congélateurs, étuves et incubateurs.
220 V
Nom du produit
Lab Armor™ Bain à microbilles sans eau > Bain à microbilles sans eau ; Capacité :5 L