Learn More
Brannan™ Wall Thermometer with Calibration Certificate
Wall thermometer with clear black printed temperature scales. Complete with traceable calibration.
138.00€ - 149.00€
Spécification
Points d’étalonnage | 0°C, 20°C, 35°C |
---|---|
Certifications/Conformité | UK National Standards ISO 9001 |
Matériau | Plastic |
Température max. (impériale) | 122°F |
Température max. (métrique) | 50°C |
Code produit | Marque | Remplissage du thermomètre | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Remplissage du thermomètre | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17843088
|
Brannan™
14/435/3 + 49/101/0 |
Red Spirit Kerosene |
138.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17863088
|
Brannan™
14/433/3 + 49/101/0 |
Alcool bleu |
149.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Highly visible wall thermometer
- Easy to read temperature scales in Celsius and Fahrenheit
- Supplied with calibration
- Temperature range -20 to 50°C
- Suitable for indoor and outdoor use
- Made in UK
Spécification
0°C, 20°C, 35°C | |
Plastic | |
50°C | |
-20°C | |
-20°C à +50°C | |
0,1°C |
UK National Standards ISO 9001 | |
122°F | |
-4°F | |
-4°F à +122°F | |
± 1°C at 10°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brannan™ Wall Thermometer with Calibration Certificate