Learn More
Brannan™ Wall Thermometer with Calibration Certificate
Code produit. 17843088
Click to view available options
Remplissage du thermomètre:
Alcool bleu
Kérosène Red Spirit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17843088
Marque: Brannan™ 14/435/3 + 49/101/0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Wall thermometer with clear black printed temperature scales. Complete with traceable calibration.
  • Highly visible wall thermometer
  • Easy to read temperature scales in Celsius and Fahrenheit
  • Supplied with calibration
  • Temperature range -20 to 50°C
  • Suitable for indoor and outdoor use
  • Made in UK
Spécification
Points d’étalonnage 0°C, 20°C, 35°C
Certifications/Conformité UK National Standards ISO 9001
Hauteur (métrique) 21.5 cm
Longueur (métrique) 0.8 cm
Matériau Plastic
Remplissage du thermomètre Kérosène Red Spirit
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. -4°F
Température min. (métrique) -20°C
Plage de températures (impériale) -4°F à +122°F
Plage de températures (métrique) -20°C à +50°C
Précision ± 1°C at 10°C
Subdivision 0,1°C
Largeur (métrique) 4 cm