Learn More
Brannan™ Wall Thermometer with Calibration Certificate
Click to view available options
Remplissage du thermomètre:
Alcool bleu
Kérosène Red Spirit
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Highly visible wall thermometer
- Easy to read temperature scales in Celsius and Fahrenheit
- Supplied with calibration
- Temperature range -20 to 50°C
- Suitable for indoor and outdoor use
- Made in UK
Spécification
Spécification
| Points d’étalonnage | 0°C, 20°C, 35°C |
| Certifications/Conformité | UK National Standards ISO 9001 |
| Profondeur (métrique) | 1 cm |
| Hauteur (métrique) | 38 cm |
| Longueur (métrique) | 1 cm |
| Matériau | Plastic |
| Remplissage du thermomètre | Alcool bleu |
| Température max. (impériale) | 122°F |
| Température max. (métrique) | 50°C |
| Température (impériale) min. | -4°F |
| Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction