Learn More
Sartorius Concentrateurs centrifuges d’ultrafiltration Vivaspin™ Turbo 15 RC
Concentrateurs centrifuges d’ultrafiltration de cellulose régénérée (RC) Vivaspin™ Turbo 15 pour la concentration de protéines, d’ADN, de nanoparticules et de virus pour des volumes d’échantillons de 4-15 ml. Obtenez la concentration d’échantillons la plus rapide grâce aux récupérations les plus élevées pour vos échantillons de protéines.
235.00€ - 882.00€
Spécification
Jetable | Single-use |
---|---|
Type de filtre | Ultrafiltration |
À utiliser avec (équipement) | Centrifuge |
Matériau (membrane) | Cellulose régénérée |
Volume d’échantillon | 15 mL |
Code produit | Marque | MWCO | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | MWCO | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16646942
![]() |
Sartorius
VS15TR11 |
5 kDa | 12/boîte |
235.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16656942
![]() |
Sartorius
VS15TR12 |
5 kDa | 48/boîte |
860.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16626942
![]() |
Sartorius
VS15TR01 |
10 kDa | 12/boîte |
235.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16636942
![]() |
Sartorius
VS15TR02 |
10 kDa | 48/boîte |
860.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16666942
![]() |
Sartorius
VS15TR21 |
30 kDa | 12/boîte |
235.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16676942
![]() |
Sartorius
VS15TR22 |
30 kDa | 48/boîte |
860.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16686942
![]() |
Sartorius
VS15TR31 |
50 kDa | 12/boîte |
235.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16696942
![]() |
Sartorius
VS15TR32 |
50 kDa | 48/boîte |
882.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16606952
![]() |
Sartorius
VS15TR41 |
100 kDa | 12/boîte |
235.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16616952
![]() |
Sartorius
VS15TR42 |
100 kDa | 48/boîte |
860.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les concentrateurs centrifuges Vivaspin™ Turbo offrent un choix optimal pour des applications d’échange de tampon ou de concentration maximales, avec leur large plage de seuil de rétention des molécules et leur choix unique de membranes RC et PES sur le marché.
Les concentrateurs Vivaspin™ Turbo 15 RC sont les concentrateurs de cellulose régénérée avec les débits les plus élevés du marché grâce à leurs grandes membranes verticales doubles et à leur profil interne élégant, qui minimisent la polarisation des protéines et l’encrassement ultérieur de la membrane et garantit des vitesses de processus maximales jusqu’au dernier 100 μL.
- Choix optimal unique de membranes (PES et RC)
- Récupération complète
- Concentrations les plus rapides
- Résistance chimique la plus élevée
- Prélèvement facile de rétentat
- Gradués et marquables
Spécification
Single-use | |
Centrifuge | |
15 mL | |
Polypropylène | |
15 ml |
Ultrafiltration | |
Cellulose régénérée | |
Non-sterile | |
Centrifugal Concentrator | |
77 mm |