Learn More
Sartorius Concentrateurs centrifuges d’ultrafiltration Vivaspin™ Turbo 15 RC
Tous les produits Sartorius Produits
Description
Les concentrateurs centrifuges Vivaspin™ Turbo offrent un choix optimal pour des applications d’échange de tampon ou de concentration maximales, avec leur large plage de seuil de rétention des molécules et leur choix unique de membranes RC et PES sur le marché.
Les concentrateurs Vivaspin™ Turbo 15 RC sont les concentrateurs de cellulose régénérée avec les débits les plus élevés du marché grâce à leurs grandes membranes verticales doubles et à leur profil interne élégant, qui minimisent la polarisation des protéines et l’encrassement ultérieur de la membrane et garantit des vitesses de processus maximales jusqu’au dernier 100 μL.
- Choix optimal unique de membranes (PES et RC)
- Récupération complète
- Concentrations les plus rapides
- Résistance chimique la plus élevée
- Prélèvement facile de rétentat
- Gradués et marquables
Spécification
Spécification
| Jetable | Single-use |
| Type de filtre | Ultrafiltration |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifuge |
| Matériau (membrane) | Cellulose régénérée |
| MWCO | 5 kDa |
| Volume d’échantillon | 15 mL |
| Stérilité | Non-sterile |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Quantité | 48/boîte |
| Type | Centrifugal Concentrator |
| Afficher plus |