Learn More
Sartorius Concentrateurs centrifuges d’ultrafiltration Vivaspin™ Turbo 15 RC
BIOPHARMA
Code produit. 16616952 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
30 kDa
50 kDa
5 kDa
Quantité:
12/boîte
48/boîte
Conditionnement:
12 pièces
48 pièces
Code produit. 16616952
Marque: Sartorius VS15TR42
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Concentrateurs centrifuges d’ultrafiltration de cellulose régénérée (RC) Vivaspin™ Turbo 15 pour la concentration de protéines, d’ADN, de nanoparticules et de virus pour des volumes d’échantillons de 4-15 ml. Obtenez la concentration d’échantillons la plus rapide grâce aux récupérations les plus élevées pour vos échantillons de protéines.
Les concentrateurs centrifuges Vivaspin™ Turbo offrent un choix optimal pour des applications d’échange de tampon ou de concentration maximales, avec leur large plage de seuil de rétention des molécules et leur choix unique de membranes RC et PES sur le marché.
Les concentrateurs Vivaspin™ Turbo 15 RC sont les concentrateurs de cellulose régénérée avec les débits les plus élevés du marché grâce à leurs grandes membranes verticales doubles et à leur profil interne élégant, qui minimisent la polarisation des protéines et l’encrassement ultérieur de la membrane et garantit des vitesses de processus maximales jusqu’au dernier 100 μL.
  • Choix optimal unique de membranes (PES et RC)
  • Récupération complète
  • Concentrations les plus rapides
  • Résistance chimique la plus élevée
  • Prélèvement facile de rétentat
  • Gradués et marquables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Jetable Single-use
Type de filtre Ultrafiltration
À utiliser avec (équipement) Centrifuge
Matériau (membrane) Cellulose régénérée
MWCO 100 kDa
Volume d’échantillon 15 mL
Stérilité Non-sterile
Matériau de boîtiers Polypropylène
Quantité 48/boîte
Type Centrifugal Concentrator
Volume (métrique) 15 ml
Longueur (métrique) 77 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt