Learn More
Sartorius Concentrateur centrifuge Vivaspin™ 20
BIOPHARMA
Offre une flexibilité de volume et une performance accrues. Le concentrateur centrifuge Vivaspin™ 20 peut traiter jusqu’à 20 ml dans des rotors swing-out et 14 ml dans des rotors angulaires acceptant des tubes à centrifuger de 50 ml. Équipé de deux membranes verticales pour une vitesse de filtration inégalée et une concentration plus de 100 fois supérieure.
Marque:  Sartorius VS2032
586.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10099490
  • 804.00€ / 48 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Single-use
Centrifuge
50 kDa
Non-sterile
Centrifugal Concentrator
116 mm
Ultrafiltration
PES
20 mL
48/boîte
14 mL (rotor à angles fixes), 20 mL (rotor à godets oscillants)
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot250400297 Type de certificatCertificat de qualité Date28/02/2025 Catalog NumberVS2032
Numéro de lot244300477 Type de certificatCertificat de qualité Date12/12/2024 Catalog NumberVS2032
Numéro de lot244000167 Type de certificatCertificat de qualité Date14/11/2024 Catalog NumberVS2032
Numéro de lot241800367 Type de certificatCertificat de qualité Date06/09/2024 Catalog NumberVS2032
Numéro de lot241300257 Type de certificatCertificat de qualité Date16/08/2024 Catalog NumberVS2032
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.
    Code promotionnel: 25977
    Expire2025-05-31
    Jours
    57
    Heures
    15
    Minutes
    22
    Secondes
    20
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Concentrateur centrifuge Vivaspin™ 20 > Vivaspin 20 : PES ; 50 000 MWCO ; 48/boîte