Learn More
Cytiva Concentrateurs d’échantillons Vivaspin™ 6
À utiliser pour une concentration non dénaturante de l’échantillon en une étape dans un unique tube pour limiter le nombre de manipulations et réduire la perte d’échantillon. Les concentrateurs d’échantillons Cytiva Life Vivaspin™ 6 répondent aux besoins des scientifiques travaillant avec des volumes d’échantillons allant de 100 μl à 20 ml, avec des niveaux de seuil de rétention des molécules compris entre 3000 et 100000 Mr.
Marque: Cytiva VS0601
237.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Une concentration maximale 30 fois supérieure de l’échantillon peut être obtenue par une récupération de la molécule cible dépassant généralement les 95 %. Grâce à la technologie à butée brevetée, il est impossible de concentrer les échantillons jusqu’à épuisement et le concentrat peut être directement récupéré.
- Accepte des volumes d’échantillons compris entre 100 μ l et 20 ml, avec une plage de seuils de rétention des molécules comprise entre Mr3 000 à 100 000
- La membrane verticale en PES semi-perméable séparant la chambre supérieure de la chambre inférieure résiste aux blocages et tolère un débit élevé
- La centrifugation force le passage du solvant à travers la membrane, laissant l’échantillon concentré dans la chambre supérieure
- Plage de pH compatible : 1 à 9
- Zone active de la membrane : 2,5 cm 2
Pour une récupération maximale, sélectionnez un MWCO d’au moins 50 % inférieur à la taille moléculaire de l’espèce d’intérêt.
Spécification
PES | |
2,5 cm2 | |
6 ml | |
17 mm |
10 kDa | |
25/boîte | |
122 mm |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
250200077 | Certificat de qualité | 09/04/2025 | VS0601 |
245100117 | Certificat de qualité | 20/02/2025 | VS0601 |
245100107 | Certificat de qualité | 08/02/2025 | VS0601 |
244301467 | Certificat de qualité | 19/12/2024 | VS0601 |
243900337 | Certificat de qualité | 13/11/2024 | VS0601 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Propulsez la protéomique
Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.Code promotionnel: 25977Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%