Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures Vito S3
Restez élégant, même en portant un équipement de sécurité avec ces chaussures de sécurité Emma Vito.
198.00€ - 230.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 20345:2011 S3 FO |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir |
À utiliser avec (application) | Gouvernement, autorité locale, pétrole et gaz |
Matériau | Cuir |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17572436
|
Emma Safety Footwear
MM11400039 |
39 |
198.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17582436
|
Emma Safety Footwear
MM11400040 |
40 |
198.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17592436
|
Emma Safety Footwear
MM11400041 |
41 |
198.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17502446
|
Emma Safety Footwear
MM11400042 |
42 |
198.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17512446
|
Emma Safety Footwear
MM11400043 |
43 |
198.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17522446
|
Emma Safety Footwear
MM11400044 |
44 |
230.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17532446
|
Emma Safety Footwear
MM11400045 |
45 |
198.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17542446
|
Emma Safety Footwear
MM11400046 |
46 |
198.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17552446
|
Emma Safety Footwear
MM11400047 |
47 |
198.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17562446
|
Emma Safety Footwear
MM11400048 |
48 |
198.00€
1 paire |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Chaussures professionnelles intelligentes avec dessus en nubuck et pleine fleur, imperméable
- Doublure en cuir confortable et antibactérien Hydro-Tec
- Semelles intérieures antibactériennes avec couches supérieures en cuir
- Embouts en acier et semelles intermédiaires résistantes à la pénétration en fibre aramide
- Semelles intermédiaires confortables en polyuréthane avec semelles extérieures en polyuréthane thermoplastique
- Coupe classique
- Les chaussures usées peuvent être retournées au fabricant à des fins de recyclage (affranchissement fourni). Gardez le reçu et contactez-nous pour plus de détails en cas de besoin
- Les semelles extérieures résistent à l’huile et aux carburants
- Excellente propriété antidérapante
- Talons absorbant l’énergie pour améliorer le confort et le support
- Antistatiques
Spécification
ISO 20345:2011 S3 FO | |
Noir | |
Cuir | |
Extra large | |
Chaussure de sécurité |
Lacets | |
Gouvernement, autorité locale, pétrole et gaz | |
Acier | |
Faible |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Emma Safety Footwear Chaussures Vito S3