Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures Vito S3
Restez élégant, même en portant un équipement de sécurité avec ces chaussures de sécurité Emma Vito.
Marque:  Emma Safety Footwear MM11400040
Code produit. 17582436
  • 198.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chaussures professionnelles intelligentes avec dessus en nubuck et pleine fleur, imperméable
  • Doublure en cuir confortable et antibactérien Hydro-Tec
  • Semelles intérieures antibactériennes avec couches supérieures en cuir
  • Embouts en acier et semelles intermédiaires résistantes à la pénétration en fibre aramide
  • Semelles intermédiaires confortables en polyuréthane avec semelles extérieures en polyuréthane thermoplastique
  • Coupe classique
  • Les chaussures usées peuvent être retournées au fabricant à des fins de recyclage (affranchissement fourni). Gardez le reçu et contactez-nous pour plus de détails en cas de besoin
  • Les semelles extérieures résistent à l’huile et aux carburants
  • Excellente propriété antidérapante
  • Talons absorbant l’énergie pour améliorer le confort et le support
  • Antistatiques
Spécification
Spécification
ISO 20345:2011 S3 FO
Noir
Cuir
Acier
Faible
Lacets
Gouvernement, autorité locale, pétrole et gaz
40
Extra large
Chaussure de sécurité
Nom du produit
Emma Safety Footwear Chaussures Vito S3 > Chaussures de sécurité, taille : 40