Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures Vito S3
Restez élégant, même en portant un équipement de sécurité avec ces chaussures de sécurité Emma Vito.
Marque: Emma Safety Footwear MM11400045
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaussures professionnelles intelligentes avec dessus en nubuck et pleine fleur, imperméable
- Doublure en cuir confortable et antibactérien Hydro-Tec
- Semelles intérieures antibactériennes avec couches supérieures en cuir
- Embouts en acier et semelles intermédiaires résistantes à la pénétration en fibre aramide
- Semelles intermédiaires confortables en polyuréthane avec semelles extérieures en polyuréthane thermoplastique
- Coupe classique
- Les chaussures usées peuvent être retournées au fabricant à des fins de recyclage (affranchissement fourni). Gardez le reçu et contactez-nous pour plus de détails en cas de besoin
- Les semelles extérieures résistent à l’huile et aux carburants
- Excellente propriété antidérapante
- Talons absorbant l’énergie pour améliorer le confort et le support
- Antistatiques
Spécification
ISO 20345:2011 S3 FO | |
Noir | |
Cuir | |
Acier | |
Faible |
Lacets | |
Gouvernement, autorité locale, pétrole et gaz | |
45 | |
Extra large | |
Chaussure de sécurité |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Emma Safety Footwear Chaussures Vito S3 > Chaussures de sécurité, taille : 45
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu