Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures Vito S3
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussures professionnelles intelligentes avec dessus en nubuck et pleine fleur, imperméable
- Doublure en cuir confortable et antibactérien Hydro-Tec
- Semelles intérieures antibactériennes avec couches supérieures en cuir
- Embouts en acier et semelles intermédiaires résistantes à la pénétration en fibre aramide
- Semelles intermédiaires confortables en polyuréthane avec semelles extérieures en polyuréthane thermoplastique
- Coupe classique
- Les chaussures usées peuvent être retournées au fabricant à des fins de recyclage (affranchissement fourni). Gardez le reçu et contactez-nous pour plus de détails en cas de besoin
- Les semelles extérieures résistent à l’huile et aux carburants
- Excellente propriété antidérapante
- Talons absorbant l’énergie pour améliorer le confort et le support
- Antistatiques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 20345:2011 S3 FO |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (application) | Gouvernement, autorité locale, pétrole et gaz |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 46 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Ajustement | Extra large |
| Type de cheville | Faible |
| Type de produit | Chaussure de sécurité |