Learn More
VistaLab™ Technologies Pointes pour pipeteur MLA™
Disponible en plusieurs tailles, volumes et emballages
12.14€ - 1145.00€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Couleur | Transparent |
Couleur de rack | bleu |
Compatibilité | MLA/Ovation Pipettes |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16475094
|
VistaLab™ Technologies
4034-6001 |
250 μl | Rack dense : 1 couche | N/A | N/A | N/A | |||||
16465124
|
VistaLab™ Technologies
9022 |
250 μl | Rack empilé : 5 couches | N/A | N/A | N/A | |||||
11915712
|
VistaLab™ Technologies
4226 |
1250 μl | Econo-Pak : Récipient en plastique | N/A | N/A | N/A | |||||
16475124
|
VistaLab™ Technologies
9023 |
1250 μl | Rack empilé : 3 couches | N/A | N/A | N/A | |||||
11945712
|
VistaLab™ Technologies
4225 |
250 μl | Econo-Pak : Récipient en plastique | N/A | N/A | N/A | |||||
11945742
|
VistaLab™ Technologies
4025 |
250 μl | Econo-Pak : Contenant en plastique |
1145.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11955742
|
VistaLab™ Technologies
4026 |
1250 μl | Econo-Pak : Contenant en plastique |
713.00€
750 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16415104
|
VistaLab™ Technologies
4058-1000 |
25 μl | VistaBulk : Sachet en plastique |
539.00€
10000 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16425104
|
VistaLab™ Technologies
4058-2000 |
250 μl | VistaBulk : Sachet en plastique |
518.00€
10000 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16435104
|
VistaLab™ Technologies
4058-3000 |
1250 μl | VistaBulk : Sachet en plastique |
671.00€
10000 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11925762
![]() |
VistaLab™ Technologies
4060-1002 |
25 μl | VistaRack : 5 racks de tubes |
97.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11955762
|
VistaLab™ Technologies
4060-2004 |
250 μl | VistaRak : 5 portoirs de tubes |
73.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11995762
![]() |
VistaLab™ Technologies
4060-3004 |
1250 μl | VistaRack : 5 racks de tubes |
90.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16415114
![]() |
VistaLab™ Technologies
4060-9024 |
25 μl | VistaStak : 3 couches |
502.00€
5760 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16425114
![]() |
VistaLab™ Technologies
4060-9025 |
250 μl | VistaStak : 5 couches |
782.00€
9600 pièces |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16435114
![]() |
VistaLab™ Technologies
4060-9026 |
1250 μl | VistaStak : 3 couches |
574.00€
5760 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16485124
|
VistaLab™ Technologies
9025 |
250 μl | Rack empilé : 5 couches |
787.00€
10000 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16495124
|
VistaLab™ Technologies
9026 |
1250 μl | Rack empilé : 3 couches |
616.00€
6000 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Pointes non stériles emballées en VistaRak, VistaStak, portoir empilé, vrac
- VistaRak : 5 portoirs, 192 pointes/portoir, VistaStak : 3 ou 5 couches de 192 pointes, Portoir empilé : 3 ou 5 couches de 200 pointes, En vrac : 750-1 000 pointes dans un sachet ou des récipients en plastique
- Utilisez les pointes de pipettes VistaLab pour optimiser les performances et les avantages exceptionnels des pipettes Ovation
- Toutes les pipettes VistaLab sont étalonnées avec les pointes VistaLab pour offrir un ajustement parfait et des performances toujours fiables
Spécification
Sans filtre | |
Transparent | |
MLA/Ovation Pipettes | |
Usage unique | |
Polypropylène |
Non stérile | |
bleu | |
Pointes de pipettes | |
Non |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VistaLab™ Technologies Pointes pour pipeteur MLA™