Learn More
VistaLab™ Technologies Pointes pour pipeteur MLA™
Code produit. 11955762
Click to view available options
Volume (métrique):
25 μl
250 μl
1250 μl
Conditionnement:
Econo-Pak : Contenant en plastique
Econo-Pak : Récipient en plastique
Rack dense : 1 couche
Rack empilé : 3 couches
Rack empilé : 5 couches
VistaBulk : Sachet en plastique
VistaRack : 5 racks de tubes
VistaRak : 5 portoirs de tubes
VistaStak : 3 couches
VistaStak : 5 couches
Conditionnement:
1000 pièces
10000 pièces
200 pièces
5760 pièces
6000 pièces
750 pièces
960 pièces
9600 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11955762
Brand: VistaLab™ Technologies 40602004
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Disponible en plusieurs tailles, volumes et emballages
  • Pointes non stériles emballées en VistaRak, VistaStak, portoir empilé, vrac
  • VistaRak : 5 portoirs, 192 pointes/portoir, VistaStak : 3 ou 5 couches de 192 pointes, Portoir empilé : 3 ou 5 couches de 200 pointes, En vrac : 750-1 000 pointes dans un sachet ou des récipients en plastique
  • Utilisez les pointes de pipettes VistaLab pour optimiser les performances et les avantages exceptionnels des pipettes Ovation
  • Toutes les pipettes VistaLab sont étalonnées avec les pointes VistaLab pour offrir un ajustement parfait et des performances toujours fiables
Order Info
192 pointes emballées/rack, 5 racks/boîte.
Specifications
Volume (métrique) 250 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Couleur de rack bleu
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2,2 in
Épaisseur 5 in
Format Rack
Type de pointe Structuré
Conditionnement VistaRak : 5 portoirs de tubes
Quantité 192 cônes/rack
Type de produit Pointes de pipettes
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) MLA, Ovation
Graduée Non