Learn More
VistaLab™ Technologies Pointes pour pipeteur MLA™
Code produit. 16475094
Click to view available options
Volume (métrique):
25 μl
250 μl
1250 μl
Conditionnement:
Econo-Pak : Contenant en plastique
Econo-Pak : Récipient en plastique
Rack dense : 1 couche
Rack empilé : 3 couches
Rack empilé : 5 couches
VistaBulk : Sachet en plastique
VistaRack : 5 racks de tubes
VistaRak : 5 portoirs de tubes
VistaStak : 3 couches
VistaStak : 5 couches
Conditionnement:
1000 pièces
10000 pièces
200 pièces
5760 pièces
6000 pièces
750 pièces
960 pièces
9600 pièces
Code produit. 16475094
Marque: VistaLab™ Technologies 40346001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Disponible en plusieurs tailles, volumes et emballages
  • Pointes non stériles emballées en VistaRak, VistaStak, portoir empilé, vrac
  • VistaRak : 5 portoirs, 192 pointes/portoir, VistaStak : 3 ou 5 couches de 192 pointes, Portoir empilé : 3 ou 5 couches de 200 pointes, En vrac : 750-1 000 pointes dans un sachet ou des récipients en plastique
  • Utilisez les pointes de pipettes VistaLab pour optimiser les performances et les avantages exceptionnels des pipettes Ovation
  • Toutes les pipettes VistaLab sont étalonnées avec les pointes VistaLab pour offrir un ajustement parfait et des performances toujours fiables
Spécification
Volume (métrique) 250 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Couleur de rack bleu
Autoclavable Non autoclavable
Modèle Dense Rack
Longueur (impériale) 2,2 in
Épaisseur 2 in.
Format Rack
Type de pointe Structuré
Conditionnement Rack dense : 1 couche
Quantité 200 cônes/couche
Type de produit Pointes de pipettes
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) MLA, Ovation
Graduée Non