Learn More
VistaLab™ Technologies Pointes pour pipeteur MLA™
Click to view available options
Volume (métrique):
25 μl
250 μl
1250 μl
Conditionnement:
Econo-Pak : Contenant en plastique
Econo-Pak : Récipient en plastique
Rack dense : 1 couche
Rack empilé : 3 couches
Rack empilé : 5 couches
VistaBulk : Sachet en plastique
VistaRack : 5 racks de tubes
VistaRak : 5 portoirs de tubes
VistaStak : 3 couches
VistaStak : 5 couches
Conditionnement:
1000 pièces
10000 pièces
200 pièces
5760 pièces
6000 pièces
750 pièces
960 pièces
9600 pièces
Description
- Pointes non stériles emballées en VistaRak, VistaStak, portoir empilé, vrac
- VistaRak : 5 portoirs, 192 pointes/portoir, VistaStak : 3 ou 5 couches de 192 pointes, Portoir empilé : 3 ou 5 couches de 200 pointes, En vrac : 750-1 000 pointes dans un sachet ou des récipients en plastique
- Utilisez les pointes de pipettes VistaLab pour optimiser les performances et les avantages exceptionnels des pipettes Ovation
- Toutes les pipettes VistaLab sont étalonnées avec les pointes VistaLab pour offrir un ajustement parfait et des performances toujours fiables
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 250 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Couleur de rack | bleu |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Modèle | Stacked Dense Rack |
| Longueur (impériale) | 2,2 in |
| Épaisseur | 6 in |
| Format | Rack |
| Afficher plus |