Learn More
Texwipe™ Lingettes à haute sorption stériles Vertex™
Lingettes 100 % de tissu en polyester maillé à filaments continus fabriquées aux États-Unis à partir de stock vierge
56.34€ - 930.00€
Spécification
Type de produit | Essuyeurs à sorption élevée |
---|---|
Matériau | Polyester |
Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
Bords | Scellé |
À utiliser avec (application) | Idéal pour le nettoyage de surfaces ou d'applications délicates |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15847622
|
Texwipe™
TX3042 |
12 in | Sec |
930.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17829895
|
Texwipe™
TX3049P |
9 in. | Pre-wetted |
296.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17298879
|
Texwipe™
TX3042P |
12 in | Pré-humidifié |
377.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16676772
|
Texwipe™
TX3042P |
12 in | Pré-humidifié |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
16385488
|
Texwipe™
TX3042P |
12 in | Pré-humidifié |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Lingettes stériles à bord étanche, sèches ou pré-humidifiées
- Sensation douce avec une capacité de sorption élevée
- Confirmez que la dose de rayonnement a atteint la dose spécifiée au moment de la réception
- Traité sur le système de fabrication Vertex™ de Texwipe
- Tests microbiens trimestriels réalisés par les tests d’endotoxines de lysat d’amebocytes d’agarose et de ligulus (LAL)
Lingettes pré-humidifiées
- 70 % d’IPA de qualité USP / 30 % d’eau purifiée USP
Informations sur la commande
Triple emballage
Spécification
Essuyeurs à sorption élevée | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 | |
Idéal pour le nettoyage de surfaces ou d'applications délicates |
Polyester | |
Scellé | |
Stérile |