Learn More
Texwipe™ Lingettes à haute sorption stériles Vertex™
Lingettes 100 % de tissu en polyester maillé à filaments continus fabriquées aux États-Unis à partir de stock vierge
Marque: Texwipe™ TX3042P
Informations supplémentaires : CAS : 67-63-0 Poids : 2.20000kg
Description
Lingettes stériles à bord étanche, sèches ou pré-humidifiées
- Sensation douce avec une capacité de sorption élevée
- Confirmez que la dose de rayonnement a atteint la dose spécifiée au moment de la réception
- Traité sur le système de fabrication Vertex™ de Texwipe
- Tests microbiens trimestriels réalisés par les tests d’endotoxines de lysat d’amebocytes d’agarose et de ligulus (LAL)
Lingettes pré-humidifiées
- 70 % d’IPA de qualité USP / 30 % d’eau purifiée USP
Informations sur la commande
Triple emballage
Spécification
Essuyeurs à sorption élevée | |
30,5 cm | |
30,5 cm | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 | |
Scellé | |
Idéal pour le nettoyage de surfaces ou d'applications délicates |
12 in | |
12 in | |
Polyester | |
Pré-humidifié | |
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) | |
Stérile |