Learn More
Texwipe™ Lingettes à haute sorption stériles Vertex™
Lingettes 100 % de tissu en polyester maillé à filaments continus fabriquées aux États-Unis à partir de stock vierge
Marque: Texwipe™ TX3042P
Informations supplémentaires : CAS : 67-63-0 Poids : 2.20000kg
Description
Lingettes stériles à bord étanche, sèches ou pré-humidifiées
- Sensation douce avec une capacité de sorption élevée
- Confirmez que la dose de rayonnement a atteint la dose spécifiée au moment de la réception
- Traité sur le système de fabrication Vertex™ de Texwipe
- Tests microbiens trimestriels réalisés par les tests d’endotoxines de lysat d’amebocytes d’agarose et de ligulus (LAL)
Lingettes pré-humidifiées
- 70 % d’IPA de qualité USP / 30 % d’eau purifiée USP
Informations sur la commande
Triple emballage
Spécification
Essuyeurs à sorption élevée | |
30,5 cm | |
30,5 cm | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 | |
Scellé | |
Idéal pour le nettoyage de surfaces ou d'applications délicates |
12 in | |
12 in | |
Polyester | |
Pré-humidifié | |
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) | |
Stérile |
Sécurité et traitement
- Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: isopropanol