Learn More
Thermo Scientific™ Versette™ Automated Liquid Handler
Traitez un large éventail d’applications à l’aide de ce manipulateur de liquides automatisé offrant une fonction de programmation conviviale, des performances fiables et un choix de têtes de pipetage à 96 ou 384 canaux.
Marque: Thermo Scientific™ 650-MSIA
Description
Traitez un large éventail d’applications à l’aide du manipulateur de liquides automatisé Thermo Scientific™ Versette™, un manipulateur offrant une fonction de programmation conviviale, des performances fiables et un choix de têtes de pipetage de 96 ou 384 canaux. Choix idéal adapté aux besoins de manipulation de liquides de la plupart des laboratoires, il prend en charge la réplication de plaques 96/384 puits, l’estampage des plaques et les procédures dilution en série.
Traitez un large éventail d’applications, notamment l’immunoessai par spectrométrie de masse (MSIA) à haut débit, l’estampage de plaques, le changement de format de plaques, les dilutions de série et bien d’autres encore.
Têtes de pipetage à 96 et 384 canaux :
- Plage de volume totale de 0,5 à 300 μl
- Toutes les têtes de pipetage incluent des étiquettes d’identification RFID
Consommables pour des performances optimisées :
- Toutes les têtes de pipetage utilisent les pointes Thermo Scientific™ D.A.R.T.’S
Taille compacte :
- le plateau à 6 positions utilise une conception exclusive à deux niveaux pour minimiser l’encombrement
- S’adapte à la paillasse standard
Options de programmation conviviales :
- Des procédures de pipetage simples peuvent être créées grâce à l’affichage graphique visuel intégré
- Pour des protocoles plus complexes et des modifications avancées, utilisez le logiciel Thermo Scientific™ ControlMate™ inclus avec l’achat de l’unité
- Logiciel intuitif ; après une formation minimale, aucun spécialiste n’est nécessaire pour l’écriture et les révisions de protocoles
- Tutoriel et support d’applications WebEx ControlMate gratuits
Spécification
Versette System | |
96, 384 | |
Microplaques à 96, 384 puits de hauteurs différentes, tubes de stockage en rack (Thermo Scientific 0,5 à 1,4 ml) | |
Windows XP, Windows Vista (32 et 64 bits), Windows 7 (32 et 64 bits), WIN 10 | |
68 cm | |
68 cm | |
55 cm | |
54,4 kg (système de base - têtes/module de pipetage non inclus), 36 kg (base - tour), 18,1 kg (étape à 6 positions), 11,8 kg (module de pipetage NTC) | |
100 à 240 V |
Système Versette pour application MSIA (comprend base, module de pipetage, platine à 6 positions, tête de pipetage à 96 canaux pour des volumes de 5-300 μl et un magasin de dilution série 96 /300 μl) | |
0,5 à 300 μl | |
RS-232, USB | |
27 in | |
27 in | |
22 po | |
120 lb. (système de base - têtes/module de pipetage non inclus), 80 lb. (base - tour), 40 lb. (étape à 6 positions), 26 lb. (module de pipetage NTC) | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |