Learn More
Thermo Scientific™ Versette™ Automated Liquid Handler
Traitez un large éventail d’applications à l’aide de ce manipulateur de liquides automatisé offrant une fonction de programmation conviviale, des performances fiables et un choix de têtes de pipetage à 96 ou 384 canaux.
Marque:  Thermo Scientific™ 650-INSTR
Code produit. 15443770
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Traitez un large éventail d’applications à l’aide du manipulateur de liquides automatisé Thermo Scientific™ Versette™, un manipulateur offrant une fonction de programmation conviviale, des performances fiables et un choix de têtes de pipetage de 96 ou 384 canaux. Choix idéal adapté aux besoins de manipulation de liquides de la plupart des laboratoires, il prend en charge la réplication de plaques 96/384 puits, l’estampage des plaques et les procédures dilution en série.
Traitez un large éventail d’applications, notamment la préparation d’échantillons avec cônes pour pipettes pour immunoaffinité à rendement élevé par spectrométrie de masse (MSIA), l’estampage de plaques, le changement de format, les dilutions en série et bien d’autres encore.
Têtes de pipetage à 96 et 384 canaux :
  • plage volumétrique totale comprise entre 0,5 et 300 μl
  • Toutes les têtes de pipetage incluent des étiquettes d’identification RFID
Consommables pour des performances optimisées :
  • Toutes les têtes de pipetage utilisent les cônes D.A.R.T Thermo Scientific™
Taille compacte :
  • le plateau à 6 positions utilise une conception exclusive à deux niveaux pour minimiser l’encombrement
  • S’adapte aux paillasses standard et aux hottes biologiques
Options de programmation conviviales :
  • des procédures de pipetage simples peuvent être créées grâce à l’affichage graphique visuel intégré
  • Pour des protocoles plus complexes et des fonctions avancées d’édition, le logiciel Thermo Scientific™ ControlMate™ est disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Versette Instrument
96, 384
Microplaques à 96, 384 puits de hauteurs différentes, tubes de stockage en rack (Thermo Scientific 0,5 à 1,4 ml)
Windows XP, Windows Vista (32 et 64 bits), Windows 7 (32 et 64 bits), WIN 10
68 cm
68 cm
55 cm
54,4 kg (système de base - têtes/module de pipetage non inclus), 36 kg (base - tour), 18,1 kg (étape à 6 positions), 11,8 kg (module de pipetage NTC)
100 à 240 V
Instrument Versette (comprend la base, le module de pipetage et une platine à 6 positions)
0,5 à 300 μl
RS-232, USB
27 in
27 in
22 po
120 lb. (système de base - têtes/module de pipetage non inclus), 80 lb. (base - tour), 40 lb. (étape à 6 positions), 26 lb. (module de pipetage NTC)
100/240 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Versette™ Automated Liquid Handler > Base, module de pipetage et platine 6 positions