Learn More
Watson-Marlow Entraînement série 323 avec tête de pompe 313DW
Pompes en coffret série 300. Pompes pour paillasse simple canal ou canaux multiples à commande manuelle, à distance, analogique, RS232 et distribution précise. Pompes pour tube série 300.
Marque: Watson-Marlow 030.3144.3DU
Description
- Les pompes de laboratoire série 300 sont une solution de pompage pour paillasse à contrôle manuel, à distance, analogique et par signal RS232 Dotées d'un coffret ABS résistant aux produits chimiques, et certifiées conformes à la norme IP31, les pompes 323E/D sont commandées par clavier à membrane et un écran digital affiche la vitesse. Quatre modèles sont proposés avec des niveaux croissants de fonctionnalités.
- Pompes 323E/DDu RS232 haut débit avec contrôle amélioré automatique/manuel
- Pompes 323E/DU et 323E/DU à commande automatique analogique et manuelle améliorée
- Pompes à commande manuelle hautes performances 323E/DS
- Pompes à commande manuelle 323E/DE
Options de tête de pompe disponibles en standard (autres disponibles sur demande) :
- Têtes de pompe à trois galets 313D et 313D2 pour tubes continus
- Têtes de pompe à quatre galets 314D et 314D2 pour tubes continus
- Têtes de pompe à microcassette à quatre galets et cinq canaux 314MC
- Têtes de pompe à microcassette à huit galets et cinq canaux 318MC
- Têtes de pompe 501RL et 501RL2 pour tubes continus
Spécification
Analog | |
IP31 | |
3 to 400 rpm | |
Run/Stop, direction change via contact closure or 5V TTL; Remote operation of MemoDose (hand/foot switch) | |
<70 dB (A) at 1m | |
313DW | |
104°F | |
40°C | |
230 x 230 x 132 mm | |
100/120/220/240 V |
LCD | |
0.81 to 2000 mL/min. | |
Oui | |
323U/D | |
3 | |
3 to 400rpm 133:1; 1.5 to 220rpm 147:1 | |
40°F | |
4°C | |
100 VA | |
50/60 Hz |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.