Learn More
Watson-Marlow Entraînement série 323 avec tête de pompe 313DW
Pompes en coffret série 300. Pompes pour paillasse simple canal ou canaux multiples à commande manuelle, à distance, analogique, RS232 et distribution précise. Pompes pour tube série 300.
3745.00€ - 9280.00€
Spécification
Type d’affichage | LCD |
---|---|
Classification du boîtier | IP31 |
Dimensions (L x l x H) | 230 x 230 x 132 mm |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12416350
|
Watson-Marlow
030.3134.3DU |
323S/D |
4470.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
12406350
|
Watson-Marlow
030.3124.3DU |
323E/D |
3745.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
12426350
|
Watson-Marlow
030.3144.3DU |
323U/D |
5100.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
12436350
|
Watson-Marlow
030.3154.3DU |
323Du |
5820.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
12456340
|
Watson-Marlow
030.3184.3DU |
323Dz/D |
9280.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15306151
|
Watson-Marlow
030.3124.3DE |
323E/D |
3915.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
- Les pompes de laboratoire série 300 sont une solution de pompage pour paillasse à contrôle manuel, à distance, analogique et par signal RS232 Dotées d'un coffret ABS résistant aux produits chimiques, et certifiées conformes à la norme IP31, les pompes 323E/D sont commandées par clavier à membrane et un écran digital affiche la vitesse. Quatre modèles sont proposés avec des niveaux croissants de fonctionnalités.
- Pompes 323E/DDu RS232 haut débit avec contrôle amélioré automatique/manuel
- Pompes 323E/DU et 323E/DU à commande automatique analogique et manuelle améliorée
- Pompes à commande manuelle hautes performances 323E/DS
- Pompes à commande manuelle 323E/DE
Options de tête de pompe disponibles en standard (autres disponibles sur demande) :
- Têtes de pompe à trois galets 313D et 313D2 pour tubes continus
- Têtes de pompe à quatre galets 314D et 314D2 pour tubes continus
- Têtes de pompe à microcassette à quatre galets et cinq canaux 314MC
- Têtes de pompe à microcassette à huit galets et cinq canaux 318MC
- Têtes de pompe 501RL et 501RL2 pour tubes continus
Spécification
LCD | |
IP31 | |
230 x 230 x 132 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Watson-Marlow Entraînement série 323 avec tête de pompe 313DW