Learn More
Brady™ Kit de verrouillage de clapet
Le kit de verrouillage combiné vous offre tout ce dont vous avez besoin pour consigner les points de contrôle mécaniques et électriques les plus courants.
Marque: Brady™ 806180
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Kit de verrouillage électrique et de vanne
Spécification
Valve Lockout Kit (NL) | |
Rouge / argent | |
Système de verrouillage universel - grand, bras de verrouillage - grand, fixation de câble + câble, réglable, boîtier de vanne, système de verrouillage universel + câble métallique enrobé de vinyle (2,44 m), 1 pqt. cadenas de sécurité Brady, 1 pqt. de manilles multi-cadenas - 25 mm, étiquette “Ne pas utiliser” 75 x 160 mm, sac bandoulière de système de verrouillage, stylo |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Kit de verrouillage de clapet > Kit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu