Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de vancomycine, qualité biologie moléculaire Code produit.: 15495089
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de vancomycine, qualité biologie moléculaire
Code produit. 15495089
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
Code produit. 15495089
Marque: Thermo Scientific Chemicals J62790.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Inhibe la synthèse des mucopeptides bactériens
Inhibits bacterial mucopeptide synthesis.Vancomycin hydrochloride is used as an antiviral and anti bacterial. binds to bacterial cell wall. It exhibits potent activity against Gram positive bacteria and is highly effective against MRSA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Inhibe la synthèse des mucopeptides bactériens. Le chlorhydrate de vancomycine est utilisé comme antiviral et antibactérien. Se lie à la paroi cellulaire bactérienne. Il présente une activité puissante contre les bactéries à Gram positif et est très efficace contre le SARM in vitro et in vivo.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans le méthanol, l’éthanol et le diméthylsulfoxide.
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’humain. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1404-93-9
Formule moléculaire C66H76Cl3N9O24
Poids moléculaire (g/mol) 1485.72
Numéro MDL MFCD03613611,MFCD03613611
Clé InChI LCTORFDMHNKUSG-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 124080918
Nom IUPAC 48-({3-[(4-amino-5-hydroxy-4,6-diméthyloxan-2-yl)oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl}oxy)-22-(carbamoylméthyl)-5,15-dichloro-2,18,32,35,37-pentahydroxy-19-[4-méthyl-2-(méthylamino)pentanamido]-20,23,26,42,44-pentaoxo-7,13-dioxa-21,24,27,41,43-pentaazaoctacyclo[26.14.2.2³,⁶.2¹⁴,¹⁷.1⁸,¹².1²⁹,³³.0¹⁰,²⁵.0³⁴,³⁹]pentaconta-3,5,8(48),9,11,14,16,29(45),30,32,34,36,38,46,49-pentadécaène-40-chlorhydrate d’acide carboxyliqueAfficher plusAfficher moins
SMILES Cl.CNC(CC(C)C)C(=O)NC1C(O)C2=CC(Cl)=C(OC3=CC4=CC(OC5=C(Cl)C=C(C=C5)C(O)C5NC(=O)C(NC(=O)C4NC(=O)C(CC(N)=O)NC1=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C1=C(O)C=C(O)C=C1C(NC5=O)C(O)=O)=C3OC1OC(CO)C(O)C(O)C1OC1CC(C)(N)C(O)C(C)O1)C=C2Afficher plusAfficher moins
Spécification
Nom chimique ou matériau Vancomycin hydrochloride
Type Vancomycin Hydrochloride
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Beilstein 3704657
Merck Index 149929
Informations sur la solubilité Soluble in water; Slightly soluble in methanol,ethanol and dimethylsulfoxide.
Poids de la formule 1485.73
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN10L008 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog NumberJ62790.03,J62790.06
Numéro de lotM31L007 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/02/2025 Catalog NumberJ62790.03,J62790.06
Numéro de lotM27L012 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberJ62790.03,J62790.06
Numéro de lotY05K015 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog NumberJ62790.03,J62790.06
Numéro de lotW05K040 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/09/2024 Catalog NumberJ62790.03,J62790.06
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vancomycin hydrochloride, Molecular Biology Grade
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Vancomycin hydrochloride
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de vancomycine, qualité biologie moléculaire >