Learn More
Chlorhydrate de Vancomycine, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Vancomycin hydrochloride |
Type | Vancomycin Hydrochloride |
Forme physique | Poudre |
CAS | 123409-00-7 |
Couleur | Blanc |
Quantité | 5 g |
Formule moléculaire | C66H257Cl2N9O24 |
Clé InChI | ARNOCQCQWLXLRG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.CC(C1=CC(=C(C=C1)OC2CC(C(C(O2)CO)O)O)OC3=CC=CC=C3)NC(=O)C.C(=O)O.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl |
Nom IUPAC | azane ; N-[1-[4-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-3-phénoxyphényl]éthyl]acétamide ; acide formique ; méthane ; pentadecahydrate ; dichlorhydrate |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Vancomycin Hydrochloride
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorhydrate de Vancomycine, MP Biomedicals™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu