Spécification
Nom chimique ou matériau | Vancomycin Hydrochloride |
Type | Vancomycin Hydrochloride |
Forme physique | Poudre / Solide |
CAS | 1404-93-9 |
pH | 2.5 to 4.5 |
Source | Streptomyces orientalis |
Conditionnement | Verre ambré |
Puissance | > 900 U/mg |
Eau | <10.0% |
Couleur | Blanc |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Vancomycin hydrochloride
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorhydrate de vancomycine, Fisher BioReagents >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu