Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de vancomycine, >900 microgrammes/mg Code produit.: 10379350
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de vancomycine, >900 microgrammes/mg
Code produit. 10379350
1 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10379350
Marque: Thermo Scientific Chemicals 296990010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le chlorhydrate de vancomycine (> 900 microgrammes/mg), numéro CAS 1404-93-9, est un antibiotique de Streptomyces orientalis qui montre une activité antibactérienne à l’égard des souches bactériennes Staphylocoques résistantes à la méthicilline (résistantes aux β-lactamines).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le chlorhydrate de vancomycine est un antibiotique glycopeptide et un antiviral de Streptomyces orientalis
  • Il montre l’activité antibiotique à l’égard des souches bactériennes Staphylocoques résistantes à la méthicilline (résistantes aux β-lactamines)
  • Le chlorhydrate de vancomycine inhibe la synthèse des muqueuses bactériennes
Applications
  • Le chlorhydrate de vancomycine démontre une activité puissante contre les bactéries à Gram positif
  • Il a été démontré dans des études qu’il est très efficace contre le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) in vitro et in vivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1404-93-9
Formule moléculaire C66H76Cl3N9O24
Poids moléculaire (g/mol) 1485.72
Numéro MDL MFCD03613611,MFCD03613611
Clé InChI LCTORFDMHNKUSG-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 124080918
Nom IUPAC 48-({3-[(4-amino-5-hydroxy-4,6-diméthyloxan-2-yl)oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl}oxy)-22-(carbamoylméthyl)-5,15-dichloro-2,18,32,35,37-pentahydroxy-19-[4-méthyl-2-(méthylamino)pentanamido]-20,23,26,42,44-pentaoxo-7,13-dioxa-21,24,27,41,43-pentaazaoctacyclo[26.14.2.2³,⁶.2¹⁴,¹⁷.1⁸,¹².1²⁹,³³.0¹⁰,²⁵.0³⁴,³⁹]pentaconta-3,5,8(48),9,11,14,16,29(45),30,32,34,36,38,46,49-pentadécaène-40-chlorhydrate d’acide carboxyliqueAfficher plusAfficher moins
SMILES Cl.CNC(CC(C)C)C(=O)NC1C(O)C2=CC(Cl)=C(OC3=CC4=CC(OC5=C(Cl)C=C(C=C5)C(O)C5NC(=O)C(NC(=O)C4NC(=O)C(CC(N)=O)NC1=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C1=C(O)C=C(O)C=C1C(NC5=O)C(O)=O)=C3OC1OC(CO)C(O)C(O)C1OC1CC(C)(N)C(O)C(C)O1)C=C2Afficher plusAfficher moins
Spécification
Nom chimique ou matériau Vancomycin hydrochloride
Type Vancomycin Hydrochloride
Forme physique Poudre
pH 2.5 to 4.5 (5% soln.)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Eau 5% max.
Couleur Beige à Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: moderately soluble in diluted methanol, insoluble in higher alcohols, acetone and ether
Poids de la formule 1485.73
Pourcentage de pureté ≥80.0% (vancomycin B) (HPLC), 9.0% (individual impurities) max., greater than 900μg/mg (potency, on anhydrous substance)
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467816 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number296990010,296990050
Numéro de lotA0462934 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/06/2024 Catalog Number296990010,296990050
Numéro de lotA0446191 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/10/2023 Catalog Number296990010,296990050
Numéro de lotA0399356 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number296990010,296990050
Numéro de lotA0396051 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number296990010,296990050
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vancomycin hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de vancomycine, >900 microgrammes/mg >