Learn More
Thermo Scientific™ Écrous et ferrules en acier inoxydable haute pression
Faites durer les performances de votre injecteur Thermo Scientific™ Valco™ pour HPLC avec ces écrous, férules et ports pour seringues.
Marque: Thermo Scientific™ U-400X
Description
Maintenez les performances de votre injecteur Thermo Scientific™ Valco™ pour la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) grâce à ces accessoires pour injecteurs HPLC Valco, qui comprennent des ports pour seringues, des ferrules et des écrous.
- Conçu pour les configurations à 10 à 32 ports
- Sans bavure ni contaminant
Spécification
Écrou hexagonal mâle haute pression | |
Écrou mâle en acier inoxydable 316 pour tubulure de 1/16 po (0,0625 po) | |
Injecteurs HPLC avec configuration à 10-32 ports | |
10/boîte |