Learn More
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10639865
|
Thermo Scientific™
F-190 |
Écrou 10 - 32 Fingerlok à deux pièces avec ferrule en PEEK ; 1/16 po en acier inox | 1/boîte | N/A | ||||||
10423305
|
Thermo Scientific™
U-320X |
Écrou hexagonal mâle Valco 10-32 ; acier inoxydable ; | 10/boîte | N/A | ||||||
10446934
|
Thermo Scientific™
U-400X |
Écrou mâle en acier inoxydable 316 pour tubulure de 1/16 po (0,0625 po) | 10/boîte |
87.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10170983
|
Thermo Scientific™
U-401X |
Ferrule en acier inoxydable pour tubulure de 1/16 po (0,0625 po) | 10/boîte | N/A | ||||||
Description
Maintenez les performances de votre injecteur Thermo Scientific™ Valco™ pour la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) grâce à ces accessoires pour injecteurs HPLC Valco, qui comprennent des ports pour seringues, des ferrules et des écrous.
- Conçu pour les configurations à 10 à 32 ports
- Sans bavure ni contaminant