Learn More
uvex Gants Profapren CF33
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 388:2016 (3 1 3 1 X), 374-1:2016 / Type A (A K L M N O) |
Coating Material | Polychloroprène |
Couleur | Bleu |
Latex Free | Oui |
Matériau | Coton |
Type de produit | Chemical-resistant Gloves |
Dimensions | 10 |
Épaisseur (métrique) | 0,75 mm |
À utiliser avec (application) | Industrie chimique, peintures / revêtements, travaux de tôlerie (nettoyage) |
Modèle | CF33 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Gants Profapren CF33 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu