Description
Chemical and acid resistant gloves are 12 in. long and provide resistance to highly corrosive acids. Butyl rubber coating is designed for handling aliphatic and aromatic hydrocarbons, such as Benzene, Toulene, and Xylene.
- Les gants non renforcés et non revêtus en Viton sur butyle sont robustes et flexibles
- Finition lisse et manchettes à bords roulés
- Les gants Viton II plus épais provoquent également une barrière à la plupart des solvants chlorés et des hydrocarbures aliphatiques
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | Catégorie III, CE 0299, EN 420:2003+A1:2009 |
Couleur | Noir |
Latex Free | Oui |
Matériau | Viton™, Butyle |
Dimensions | 7 |
Épaisseur (impériale) | 12 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,30 mm |
Norme EN388 | EN 388:1010X |
EN ISO 374-1 | Type B |
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | DFL |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SHOWA™ Gants Viton™ et Viton II >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu