Learn More
uvex Lunettes de sécurité i-3 Code produit.: 15366062
Expédition estimée: 04-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
uvex Lunettes de sécurité i-3
Code produit. 15366062 Tous les produits Uvex Produits
Noir, gris clair, Transparents
Click to view available options
Couleur de la monture:
Bleu anthracite
Noir, gris clair
Teinte de la lentille:
Gris
Transparents
Code produit. 15366062
Marque: uvex 9190280
Expédition estimée: 04-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lunettes de protection innovantes sans métal, conçues pour s’adapter parfaitement au visage
  • Une nouvelle dimension dans les lunettes de protection - ces lunettes de protection innovantes sans métal sont conçues pour s’adapter parfaitement au visage
  • Pont Softflex à conception ergonomique, plaquettes de nez souples et variables qui ne glissent pas et reposent confortablement sur le nez, branches Softflex, bras latéral variable
  • Zone flexible du bras latéral réglable et angulaire
  • Revêtement Uvex Supravision Excellence
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité EN 170
    Type de lentille Uvex™ Supravision Excellence
    Revêtement de la lentille Antibuée
    Description Lunettes de protection
    Teinte de la lentille Transparents
    Type de produit Ergonomic Safety Glasses
    Couleur de la monture Noir, gris clair
    Matériau Polycarbonate
    Jetable Reusable
    Lens Material Polycarbonate
    Matériau de la monture Plastique
    Protection UV UV400
    Frame Type Étalon
    Nom du produit
    uvex Lunettes de sécurité i-3 >