Learn More
Uvex™ Chaussure de sécurité 1 S2
Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
140.00€ - 144.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certification DES, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC |
---|---|
Couleur | Noir |
Conception | Mocassin |
Matériau | Microvelour |
Matériau au niveau des orteils | Composite |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15381203
|
Uvex™
8544836 |
36 |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15391203
|
Uvex™
8544837 |
37 |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15301213
|
Uvex™
8544838 |
38 |
143.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15311213
|
Uvex™
8544839 |
39 |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15321213
|
Uvex™
8544840 |
40 |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15331213
|
Uvex™
8544841 |
41 |
140.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15341213
|
Uvex™
8544842 |
42 |
143.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15351213
|
Uvex™
8544843 |
43 |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15361213
|
Uvex™
8544844 |
44 |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15371213
|
Uvex™
8544845 |
45 |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15381213
|
Uvex™
8544846 |
46 |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15391213
|
Uvex™
8544847 |
47 |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15301223
|
Uvex™
8544848 |
48 |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15311223
|
Uvex™
8544849 |
49 |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Spécification
Certification DES, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC | |
Mocassin | |
Composite | |
Unisexe | |
No |
Noir | |
Microvelour | |
11 mm | |
Formateurs | |
ESD Safety Shoe |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Chaussure de sécurité 1 S2